Goat Anti-Mouse IgG/IgM (H+L) Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
0 1 mg 1 mg ROCK610-109-115
Codice articolo fornitore: 610-109-115
Codice articolo locale: ROCK610-109-115
Specifiche
Antigene IgG/IgM (H+L)
Nome antigene IgG/IgM (H+L)
Reattività Mouse
Coniugazione Texas Red®
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo none
ImmunoFluorescence Yes
Concentrazione 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Assorbimento incrociato bovhorhum
Immunogeno Mouse IgG and IgM whole molecules
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Tampone di conservazione 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità