Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
0 1 mg 1 mg ROCK609-704-123
Codice articolo fornitore: 609-704-123
Codice articolo locale: ROCK609-704-123
Specifiche
Antigene IgG (H+L)
Nome antigene IgG (H+L)
Reattività Human
Coniugazione Cy3®
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Donkey
Isotype none
ImmunoFluorescence Yes
Concentrazione 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Immunogeno Human IgG whole molecule
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Tampone di conservazione 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Assorbimento incrociato bovchigoaguihamhormourabratshp
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI