Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Biotin)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
This product has been assayed against 1.0 µg of Human IgG in a standard capture ELISA using Peroxidase Conjugated Streptavidin and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid)) as a substrate for 30 minutes at room temperature.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2 mg 2 mg ROCK609-4617
Codice articolo fornitore:: 609-4617
Codice articolo locale:: ROCK609-4617
Specifiche
Antigene IgG (H+L)
Nome antigene IgG (H+L)
Reattività Human
Coniugazione Biotin
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Rabbit
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Spostamento su gel Yes
Citometria a flusso Yes
ChIP Yes
Neutralizzazione Yes
Concentrazione 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Assorbimento incrociato mou
Immunogeno Human IgG whole molecule
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Tampone di conservazione 0,01 M Sodium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Thimerosal, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità