Anti-CLIP1 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. CLIP170 was initially identified as a new type of intermediate filament associated protein that is highly expressed in Reed-Sternberg cells, the tumoral cells diagnostic for Hodgkin's disease. Later experiments showed that it is located at microtubule plus ends and is required for the binding of endocytic carrier vesicles. CLIP170 has also been suggested to act with LIS1, a protein implicated in brain development, to regulate dynein/dynactin binding microtubules. Other studies suggest that CLIP170 can influence the formation of lamellipodia and cell invasion by invasive breast cancer cells by regulating the release of kinesin and IQGAP1 from a complex of those proteins, CLIP170 and Rac1. At least two isoforms of CLIP170 are known to exist.
Immunohistochemistry: 2-4µg/ml, Western Blot: 1-3 ug/ml
Type: Primary
Antigen: CLIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ug 100 µG PIEAPA519167 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA519167
Codice articolo locale:: PIEAPA519167
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CLIP1
Nome antigene CAP-GLY Domain containing linker Protein 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene restin, CYLN1, CAP-GLY domain containing linker protein 1, restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein), Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein, CLIP170, MGC131604, CLIP1, RSN, CLIP-170, CLIP, cytoplasmic linker 1
ID gene 6249
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (PHSTHHGSRGEERP) corresponding to the C-terminus amino acids of CLIP1
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Nome marchio Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità