Anti-RAPSN Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: RAPSN (receptor-associated protein of the synapse)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ug 100 µG PIEAPA519166 Blocked
Codice articolo fornitore: PA519166
Codice articolo locale: PIEAPA519166
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene RAPSN
Nome antigene Receptor-Associated Protein Of The Synapse
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene receptor-associated protein of the synapse, 43 kda postsynaptic protein, RAPSN, MGC3597, 43kD, 43 kD receptor-associated protein of the synapse, acetylcholine receptor-associated 43 kda protein, rapsyn, CMS1D, RNF205, CMS1E
ID gene 5913
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (YQSNQTEKALQVWTK) corresponding to the N-terminus amino acids of RAPSN
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Nome marchio Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI