Anti-P2RX7/P2X7 receptor Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: P2RX7/P2X7 receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ug 100 µG PIEAPA519165 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA519165
Codice articolo locale:: PIEAPA519165
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene P2X7
Nome antigene Purinergic Receptor P2X, Ligand-gated Ion channel 7
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene ATP receptor, P2X purinoceptor 7, P2Z receptor, P2X7 receptor, ligand-gated ion channel, 7, P2X7, P2RX7, purinergic receptor P2X, purinergic receptor P2X7, MGC20089
ID gene 5027
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (YETNKVTRIQSMNY) corresponding to the N-terminus amino acids of P2RX7
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Nome marchio Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità