Anti-NFATC2 Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: NFATC2 (nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ug 100 µG PIEAPA519164 Blocked
Codice articolo fornitore: PA519164
Codice articolo locale: PIEAPA519164
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene NFATC2
Nome antigene Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene cytoplasmic, cytoplasmic 2, preexisting component, NFAT1, preexisting nuclear factor of activated T-cells 2, NFATC2, NFAT transcription complex, calcineurin-dependent 2, T cell transcription factor NFAT1, NFATP, NFAT pre-existing subunit, KIAA0611, nuclear factor of activated T-cells, OTTHUMP00000031291
ID gene 4773
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (QQFRTGLSSPDARYQ) corresponding to the internal amino acids of NFATC2
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Nome marchio Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità