Anti-Serotonin Receptor 3B/HTR3B Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: Serotonin Receptor 3B/HTR3B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ug 100 µG PIEAPA519163 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA519163
Codice articolo locale:: PIEAPA519163
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene HTR3B
Nome antigene Serotonin Receptor 3B
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene serotonin-gated ion channel subunit, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3B, 5-hydroxytryptamine 3 receptor B subunit, HTR3B, 5-HT3B
ID gene 9177
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (SNYLQTQDQTDQQE) corresponding to the internal amino acids of HTR3B
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Nome marchio Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità