Anti-LIG1/DNA ligase I Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: LIG1/DNA ligase I
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Antibody size Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA519162
Specifiche
Antigene LIG1
Nome antigene DNA ligase 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotype none
Western Blot Yes
Sinomini antigene MGC130025, ATP-dependent, MGC117397, ligase I, DNA, DNA ligase I, LIG1
Immunogeno Synthetic peptide
Tampone di conservazione TBS, pH 7,3, with 0,5% BSA and 0,02% Sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità