Anti-ITGAL Goat Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine based on sequence homology. ITGAL encodes the integrin alpha L chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain to form the integrin lymphocyte function-associated antigen-1 , which is expressed on all leukocytes. LFA-1 plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 , and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunohistochemistry (Paraffin): 4-6µg/ml, Western Blot: 0.5-2µg/ml
Type: Primary
Antigen: ITGAL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA519161 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA519161
Codice articolo locale:: PIEAPA519161
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ITGAL
Nome antigene Integrin, alpha L
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Isotipo IgG
Western Blot Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene LFA-1 alpha, integrin alpha-L, antigen CD11A p180, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1 alpha polypeptide, CD11 antigen-like family member A
ID gene 3683
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide sequence (YQVRIQPSIHDHN) corresponding to the internal amino acids of ITGAL
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Brand name Invitrogen
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità