Anti-CERK Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: A549 lysate, antigen standard for CERK (transient overexpression lysate). Ceramide kinase (CERK) is a novel lipid kinase. It is responsible for catalyzing the phosphorylation that produces a signaling lipid called ceramide-1-phosphate (C1P). C1P is an important biological mediator that induces inflammatory pathways such as those blocked by many allergy medications. Findings suggest that CERK could be a novel target for a new generation of anti-inflammatory/anti-trauma therapeutics dealing with such conditions as arthritis, asthma, multiple sclerosis, lung and colon cancers and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: CERK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116963 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116963
Codice articolo locale: PIEAPA116963
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CERK
Nome antigene Ceramide kinase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene CERK antibody, LK4 antibody., Lipid kinase 4 antibody, Acylsphingosine kinase antibody, EC 2.7.1.138 antibody
ID gene 64781
Concentrazione 0.82 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 50-150 of the human Ceramide Kinase protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI