Anti-AGPAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with bovine, porcine, and rat samples based on sequence homology. Suggested positive control: mouse skeletal muscle lysate or protein. AGPAT6 is a novel glycerolipid acyltransferase of the ER, which is crucial for the production of milk fat by the mammary gland. Agpat6 deficient mice exhibit a 25% reduction in body weight and resistance to both diet-induced and genetically induced obesity. The reduced body weight is associated with increased energy expenditure, reduced triglyceride accumulation in BAT and WAT, reduced white adipocyte size, and lack of adipose tissue in the subdermal region. AGPAT6 plays a unique role in determining triglyceride content and composition in adipose tissue and liver that cannot be compensated by other members of the Agpat family.
Type: Primary
Antigen: AGPAT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116960 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116960
Codice articolo locale: PIEAPA116960
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene AGPAT6
Nome antigene 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6
Reattività Primates, Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene EC 2.3.1.51 antibody, 1-AGP, Testis spermatogenesis apoptosis-related protein 7 antibody, 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase zeta antibody
ID gene 102247, 137964
Concentrazione 0.81 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human AGPAT6 protein. [Swiss-Prot Q86UL3]
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI