Anti-LOX Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is 92% homologous to chicken, zebrafish, and xenopus. Lysyl oxidase (LOX), a copper-containing amine oxidase, belongs to a heterogeneous family of enzymes that oxidize primary amine substrates to reactive aldehydes. It plays a vital role in the formation and repair of the extra cellular matrix. As well, LOX is a multifunctional enzyme having diverse biological functions such as developmental regulation, tumor suppression, cell motility and cellular senescence. The secreted form of LOX is responsible for the invasive properties of hypoxic human cancer cells. Thus, it is essential for hypoxia-induced metastasis and is a good therapeutic target for preventing and treating metastases.
Type: Primary
Antigen: LOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Bovine, Rat, Porcine
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116955 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116955
Codice articolo locale: PIEAPA116955
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene LOX
Nome antigene Lysyl oxidase
Reattività Rat, Porcine, Human, Bovine, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Sinomini antigene Lysyl oxidase antibody., Protein-lysine 6-oxidase antibody, EC 1.4.3.13 antibody
ID gene 16948, 24914, 100525278, 280841, 4015
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Cocktail of two synthetic peptides between amino acids 300-350 and amino acids 200-300 of the human LOX protein.
Purificazione Affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping