Anti-HIF3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
PA1-16952 is specific for the ~68 kDa HIF-3 alpha protein. Because a band at ~71 kDa is also seen in hypoxic samples, it is important to run a negative control lysate as well. Suggested positive control: Cos7 CoCl2-treated lysate. Hypoxia-inducible factor (HIF) is one of the most important factors in the cellular response to hypoxia, transcriptionally activating genes encoding proteins that mediate adaptive responses to reduced oxygen availability. HIF is a heterodimer consisting of one of three subunits, HIF1 alpha, HIF2 alpha, or HIF3 alpha. HIF target genes play critical roles in metabolism, angiogenesis, cell proliferation and cell survival. HIF3 alpha protein is one of several alpha/beta-subunit heterodimeric transcription factors that regulate many adaptive responses to low oxygen tension (hypoxia). The alpha 3 subunit lacks the transactivation domain found in factors containing either the alpha 1 or alpha 2 subunits. HIF3 alpha may be a marker for tumor growth and angiogenesis.
Type: Primary
Antigen: HIF3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116952 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116952
Codice articolo locale: PIEAPA116952
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene HIF3A
Nome antigene Hypoxia inducible Factor 3 alpha Subunit
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene MOP7, PASD7, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha, Inhibitory PAS domain protein, IPAS
ID gene 64344, 53417
Concentrazione 24 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 250-350 of the human HIF-3 alpha protein. [Swiss-Prot# Q66K72]
Purificazione Protein G
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI