Anti-CRYAB Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with rat, ovine, rabbit, monkey, hamster, bovine and porcine based on sequence homology. Crystallin AB (CryAB) is a developmentally regulated small heat shock protein known to protect cells from stress damage. It may also play an important role in the Golgi reorganization during cell division. CryAB is known to be associated with a number of neurodegenerative pathologies such as Alzheimer disease amd multiple sclerosis. As well, it has been found to be expressed in breast tumors of patients with shorter survival, suggesting that it may be a useful marker in identifying aggressive breast cancer.
Type: Primary
Antigen: CRYAB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116951 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116951
Codice articolo locale:: PIEAPA116951
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CRYAB
Nome antigene Crystallin Alpha B
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene Alpha crystallin B chain antibody, CryAB antibody, Rosenthal fiber componet antibody, Heat-shock protein beta-5 antibod, Alpha (B)-crystallin antibody
ID gene 1410
Concentrazione 0.9 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 100-175 of the human Crystallin AB protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità