Anti-POU5F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with swine, feline and bovine samples based on a 93% sequence homology. Stem cells are crucial ingredients in the progressive restriction of cellular developmental capacity during mammalian embryogenesis. Until recently, only embryonic stem cells (ESC) had been shown to exhibit the potential to differentiate into cells of the all three germ layers. However, adult stem cells (ASC) can regain pluripotency (potential to differentiate into various lineages) if transferred from one stem-cell microenvironment into another. The transcription factor OCT4, expressed in ESCs and germ cells, is strongly implicated in the process of maintaining as well as regaining stem-cell pluripotency and functions as a key regulator of mammalian germline development.
Type: Primary
Antigen: POU5F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Rat, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116943 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116943
Codice articolo locale: PIEAPA116943
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene POU5F1
Nome antigene POU Class 5 Homeobox 1
Reattività Primates, Rat, Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene OCT3, OTF3 antibody., POU domain class 5 transcription factor 1 antibody, Oct-4, Oct-3, Octamer-binding transcription factor 3 antibody
ID gene 18999, 294562, 5460
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human OCT4 protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI