Anti-HP1 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross-react with mouse, Arabidopsis suecica, Rye, and Triticum aestivum based on sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CBX5 (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Heterochromatin protein-1 (HP1) is a methyl-lysine binding protein localized at heterochromatin sites, where it mediates gene silencing. It has been shown that mammalian methyltransferases that selectively methylate histone H3 on lysine-9 generate a binding site for HP1 proteins, a family of heterochromatic adaptor molecules implicated in both gene silencing and supranucleosomal chromatin structure. High-affinity in vitro recognition of a methylated histone H3 peptide by HP1 requires a functional chromodomain. Thus, the HP1 chromodomain is a specific interaction motif for the methyl epitope on lysine-9 of histone H3. In vivo, heterochromatin association of HP1 proteins is lost in Suv39h double-null primary mouse fibroblasts but is restored after reintroduction of a catalytically active SUV39H1 HMTase.
Type: Primary
Antigen: HP1 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116942 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116942
Codice articolo locale: PIEAPA116942
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene HP1 alpha
Nome antigene HP1 alpha
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene Antigen p25 antibody, Chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog Drosophila) antibody, Chromobox protein homolog 5 ant, Cbx5 antibody, HP-1 alpha antibody
ID gene 23468
Concentrazione 13 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 1-100 of the human HP 1 alpha protein.
Purificazione Protein G
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità