Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with all mammals and a wide range of other species based on sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell lysate, MEF and HeLa lysates, MEF whole cell lysate0. In diploid eukaryotic cells, the chromatin fibers are about 20nM in diameter. They consist of two major components in equal amounts, DNA and basic proteins called histones. Histones are believed to be regularly arranged in the deep grove of the DNA helix. The recurring positive charges of the histones form electrostatic associations with the negatively charged phosphate groups of DNA making the DNA more stable and flexible. This allows for the supercoiling of the chromatin fibers.
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116941 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116941
Codice articolo locale:: PIEAPA116941
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene H3
Nome antigene Histone H3
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene histone H3/a, Histone H3.1, Histone H3, H3a, HIST1H3A, Histone 1
ID gene 8350, 360198
Concentrazione 18 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 100-135 of the human Histone H3 protein.
Purificazione Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità