Anti-TUB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Tub-1 protein is C. elegans tubby homolog, required for normal sensory behavior. It is expressed in ciliated neurons and undergoes both cilated and dendritic transport. It has been shown to be involved in regulating fat storage, most likely by modulating transport, sensing, or responding to signals in ciliated neurons. It has also been shown to play a role in regulating life span, but by a different mechanism than fat storage regulation.
Type: Primary
Antigen: TUB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116934 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116934
Codice articolo locale: PIEAPA116934
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene TUB1
Reattività C. elegans
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Sinomini antigene Tubby protein homolog 1
ID gene 174312
Formato whole serum
Immunogeno Recombinant protein corresponding to amino acids 160-421 of Tub-1.
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità