Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western Blot, a band is seen at ~50 kDa, representing the secreted form of the protein and also a faint band at ~83 kDa, representing the pro-form of the protein. Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: antigen standard for SEMA3B (transient overexpression lysate), mouse Cerebellum protein, mouse E16 cerebellum lysate. One family of inhibitory axon guidance molecules is the semaphorins. The semaphorins include secreted, transmembrane, and GPI anchored extracellular molecules that are involved in regulating axon guidance by inhibiting axons from growing toward incorrect targets. SEMA 3B inhibits axonal extension by providing local signals to specify territories inaccessible for growing axons.
Type: Primary
Antigen: SEMA3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Primates, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116932 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116932
Codice articolo locale: PIEAPA116932
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene SEMA3B
Nome antigene Semaphorin 3B
Reattività Primates, Bovine, Rat, Dog, Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene Semaphorin B antibody, Semaphorin V antibody, Seam V antibody, Seam A(V) antibody.
ID gene 7869, 363142, 484762, 20347, 539996
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human SEMA 3B protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI