Anti-IRE1A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody does not detect monkey IRE1 alpha. Suggested positive control: Pancreatic islets and insulinoma cells. IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. It is a transmembrane protein that has both serine-threonine kinase and endoribonuclease activities. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viablility under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
Type: Primary
Antigen: IRE1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116928 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116928
Codice articolo locale: PIEAPA116928
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene IRE1A
Nome antigene IRE1 alpha
Reattività Rat, Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 antibody, IRE1a antibody, Inositol-requiring protein 1 antibody, IRE1p antibody, Ire1-alpha anti
Gene ID 498013, 78943, 2081
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 700-800 of the human IRE1 alpha protein.[Swiss-Prot#075460]
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità