Anti-IRS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody does not react with monkey samples. Suggested positive control: Glucose treated pancreatic islets and endogenous protein of pancreatic beta cells (20 ug). IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. It is a transmembrane protein that has both serine-threonine kinase and endoribonuclease acitvities. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viability under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
Type: Primary
Antigen: IRS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116927 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116927
Codice articolo locale: PIEAPA116927
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene IRS1
Nome antigene Insulin Receptor Substrate 1
Reattività Mouse, Rabbit, Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene Ire1-alpha anti, Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1 antibody, IRE1p antibody, Inositol-requiring protein 1 antibody, IRE1a antibody
ID gene 2081, 78943, 498013
Modifica Phosphorylated: Ser724
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide surrounding the phosphorylated serine 724 of the human IRE1 alpha protein.[Swiss-Prot #O75460]
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.025% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità