Anti-HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with porcine, equine and rabbit samples based on 100% sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for HMGB1 (transient overexpression lysate). HMGB1 and HMGB2 are part of the chromatin non-histone high mobility group proteins 1 and 2. These proteins (containing multiple HMG-boxes) are conserved domains of 80 amino acids which mediate the DNA binding of many proteins. HMG box domains recognize DNA structure. Both HMGB1 and HMGB2 contain an N-terminal HMG box, a central HMG box, and an acidic carboxy terminus. The acidic tails of these proteins contain multiple serine residues which match the phosphorylation consensus sites of casein kinase II, and phosphorylation of this domain appears to be important for proper functioning of these proteins. HMGB1 and HMGB2 have been shown to facilitate the binding of various sequence-specific transcription factors to their respective DNA binding sites. They may also serve as architectural factors that recognize and mediate DNA structural changes that accompany various events such as DNA repair, transcription, and replication.
Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Rat, Ovine
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116926 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116926
Codice articolo locale: PIEAPA116926
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene HMGB1
Nome antigene High-mobility Group Box 1
Reattività Mouse, Dog, Human, Bovine, Ovine, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene High mobility group protein 1 antibody, Hmgb1, HMG3 antibody, Amphoterin antibody, High Mobility Group Box 1 antibody, High mobility group 1 antibody
ID gene 101112071, 25459, 3146, 282691, 403170, 15289
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between to amino acids 100-200 of the human HMGB1 protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI