Anti-DAF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Signals from TGF-beta superfamily receptors are transduced to the nucleus by Smad proteins, which transcriptionally activate target genes. In Caenorhabditis elegans (C.elegans), defects in a TGF-beta-related pathway cause a reversible developmental arrest and metabolic shift at the dauer larval stage. DAF-3 transgenes interfere with dauer formation, playing a role in the nucleus. DAF-3 is unique in that it is antagonized, rather than activated, by a TGF-beta pathway.
Type: Primary
Antigen: DAF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: C. elegans
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116925 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116925
Codice articolo locale:: PIEAPA116925
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene DAF3
Reattività C. elegans
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene isoform c antibody., Abnormal dauer formation protein 3
ID gene 180431
Formato whole serum
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 700-796 of the C.elegans DAF-3 protein.
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità