Anti-Nucleolin Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Nucleolin is an abundant, 106 kDa nucleolar phosphoprotein. It is the major protein in actively dividing cells, whereas the degraded forms are relatively abundant in non-dividing cells. Stability of the nucleolin protein is cell proliferation-dependent. It plays a role in rDNA transcription, organization, and rRNA processing. It may alter DNA organization in response to cell cycle controls. It is also a good mammalian nucleolus marker.
Type: Primary
Antigen: Nucleolin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116919 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116919
Codice articolo locale: PIEAPA116919
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Nucleolin
Nome antigene Nucleolin
Reattività Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene nucl antibody, protein C23 antibody.
ID gene 4691, 25135
Formato whole serum
Immunogeno 15 residue peptide designed to C-terminus of the human Nucleolin protein
Form Liquid
Tampone di conservazione whole serum, no preservative
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI