Anti-Mitofilin Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: Mitofilin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Antibody size Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl PIEAPA116918
Specifiche
Antigene Mitofilin
Nome antigene Mitofilin
Reattività Human, Dog, Rat, Cat, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene IMMT., Proliferation-inducing gene 4 protein, p87/89, Mitochondrial inner membrane protein
Tampone di conservazione Whole serum with 0,05% Sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità