Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
PA1-16914 is specific for the ~106 kDa (membrane form) ApoER2 protein. A larger ~130 kDa band may also be seen (glycosylated form). Suggested positive control: mouse brain membrane preparation. Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) is an NMDA associated protein found in neurons. It participates in important functions from guiding neurons in the embryonic brain to regulating synaptic signaling. It is also involved in debilitating neurodegenerative diseases such as schizophrenia and Alzheimer's disease.
Type: Primary
Antigen: LRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Human, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116914 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116914
Codice articolo locale:: PIEAPA116914
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene LRP8
Nome antigene Apolipoprotein E Receptor 2
Reattività Mouse, Bovine, Human, Chicken
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene Apolipoprotein E receptor 2 antibody., Low-density lipoprotein receptor-related protein 8 antibody
ID gene 396102, 16975, 407179, 7804
Concentrazione 0.96 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between residues 800-900 of the human ApoER2 protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità