Anti-PSMD10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for PSMD10 (transient overexpression lysate). Gankyrin is an ankyrin-repeat liver oncoprotein that plays an important role in controlling the functions of the tumour suppressors RB and p53.
Type: Primary
Antigen: PSMD10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116904 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116904
Codice articolo locale: PIEAPA116904
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene PSMD10
Nome antigene Gankyrin
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene 26S proteomsome regulatory subunit p28 antibody., 26S proteomsome non-ATPase regulatory subunit 10 antibody
ID gene 5716
Concentrazione 0.97 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide between amino acids 100-200 of the human Gankyrin protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI