Anti-gamma Actin Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: Hela whole cell extract. In vertebrates 3 main groups of actin isoforms, alpha, beta and gamma have been identified. The alpha actins are found in muscle tissues and are a major constituent of the contractile apparatus. The beta and gamma actins coexist in most cell types as components of the cyto-skeleton and as mediators of the internal cell motility. Beta actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure and integrity. Beta actins are cytoplasmic protiens ubiquitously expressed in all eukaryotic cells. Polymerization of globular actin (G-actin) leads to a structural filament (F-actin) in the form of two-stranded helix. Each actin can bind to 4 others. This antibody serves as an excellent loading control.
Type: Primary
Antigen: gamma Actin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µl PIEAPA116890 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116890
Codice articolo locale: PIEAPA116890
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene gamma Actin
Nome antigene Actin beta
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene cytoskeleton actin, ActG, actin gamma 1, gamma actin
ID gene 71, 11465
Concentrazione 0.2 mg/ml
Immunogeno N-terminus of human gamma actin.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, tris phosphate, 0.09% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI