Anti-beta Actin Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody will not work in ICC/IF applications. Suggested positive control: Hela whole cell extract. In vertebrates 3 main groups of actin isoforms, alpha, beta and gamma, have been identified. The alpha actins are found in muscle tissues and are a major constituent of contractile apparatus. The beta and gamma actins coexist in most cell types as components of the cyto-skeleton and as mediators of internal cell motility. Beta actins are hightly conserved proteins that are involved in cell motility, structure and integrity. Beta actins are cytoplasmic proteins ubuquitously expressed in all eukaryotic cells. Polymerization of globular actin (G-actin) leads to a structural filament (F-actin) in the form of two stranded helix. Each actin can bind to 4 others. This antibody serves as an excellent loading control.
Type: Primary
Antigen: beta Actin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µl PIEAPA116889 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116889
Codice articolo locale:: PIEAPA116889
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene beta Actin
Nome antigene Actin beta
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene gamma actin, Atcb, beta actin, cytoskeleton actin
ID gene 60, 11461
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno N-terminus of human beta actin using the numbering given in Swiss-prot entry P60709 and is highly conserved with gamma actin
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, tris phosphate, 0.09% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità