Anti-ARC Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NOL3 (transient overexpression lysate). Nop30 (nucleolar protein of 30 kDa) is predominantly expressed in muscle and is present in the nucleoplasm and concentrated in nucleoli. The predominant nucleolar localization of Nop30 points to a potential role in RNA processing in muscle nucleoli. A CARD domain containing protein, designated ARC for apoptosis repressor with CARD is related to Nop30 with a different carboxyl terminus.
Type: Primary
Antigen: ARC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA116860 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116860
Codice articolo locale:: PIEAPA116860
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ARC
Nome antigene Nucleolar protein of 30 kDa
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene NOL3, Myp, Nop 30, Nucleolar protein 3, Muscle-enriched cytoplasmic protein, Nucleolar protein of 30 kDa, Nop30, Apoptosis repressor with CARD
ID gene 8996
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to residues 125-141 (PELQTLTRPGALRAPRR) of the human Nop30 protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità