Anti-NOD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with monkey based on 100% sequence homology. NOD2 is a member of the apoptosis regulating protein family that includes caspase recruitment-domains, as well as Apaf-1 and NOD1. It contains two N-terminal CARDs, a nucleotide binding domain (NBD), and multiple C-terminal leucine-rich repeats (LRRs). NOD2 is expressed in monocytes (whereas NOD1 is expressed in multiple tissues). NOD2 plays a role in regulating NF-kappaB, acts as an intracellular receptor for bacterial lipopolysaccharides, and contributes to inflammatory bowel disease (IBD) and Crohn's disease.
Type: Primary
Antigen: NOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116859 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116859
Codice articolo locale:: PIEAPA116859
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene NOD2
Nome antigene Nucleotide binding oligomerization domain containing 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene CARD15, Caspase recruitment domain protein 15, NOD-2, Inflammatory Bowel disease protein 1, NOD 2, IBD1
ID gene 64127
Concentrazione 0.87 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to the C-terminal region of the human NOD2 protein sequence (between residues 1,000-1,040).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Storage Buffer tris glycine, 150mM NaCl, 0.05% sodium azide
Storage temperature Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità