Anti-TRPM7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody does not react with overexpressed mouse TRPM7, and does not work on endonous samples tested for Western analysis (human, rat and mouse cell lines). The TRPM7 (Transient Receptor Protein-PhosphoLipase C-Interacting Kinase) protein is a member of the ion channel proteins. It regulates the calcium concentration in cells, which is imperative for such functions as muscle contractions and neuronal firing. TRPM7, however, is unique among the TRP channel proteins because it is bi-functional. It not only controls ion channels but it also acts as a kinase, phosphorylating proteins.
Type: Primary
Antigen: TRPM7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116856 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116856
Codice articolo locale: PIEAPA116856
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene TRPM7
Nome antigene Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M member 7
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Sinomini antigene tr, CHAK1, homolog of mouse transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase, LTRPC7, CHAK, FLJ20117, LTRPC ion channel family member 7
ID gene 54822
Formato whole serum
Immunogeno A synthetic peptide made to the C-terminal region of rat TRPM7.
Form Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI