Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: BIRC5 (baculoviral IAP repeat containing 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µl 50 µl PIEAPA116836
Specifiche
Antigene BIRC5
Nome antigene Baculoviral IAP Repeat Containing 5
Reattività Dog, Guinea Pig, Mouse, Rat, Hamster, Human, Cat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo none
Western Blot Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene SVV, Apoptosis Inhibitor 4, BIRC 5, IAP4, API4, EPR 1, Apoptosis inhibitor survivin, Baculoviral IAP repeat containing 5, TIAP
Tampone di conservazione PBS with 0,02% Sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità