Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: HeLa and SK-N-SH cells. The kinetophore is a macromolecular structure that is associated with the centromeres of chromosomes and is responsible for establishing and maintaining the connections with the microtubules of the mitotic spindle. The proteins that reside within the chromosomal domain fall into two broad classes: those that associate with the centromere throughout the cell cycle and those that are found at the centromere in a cell cycle specific manner. Members of the first class include CENP-A, CENP-B, and CENP-C. The members of the second class include several ubiquitous cellular proteins such as calmodulin, tubulin, dynein and p34 cdc2 and also CENP-E and CENP-F. CENP-F appears to be the earliest member to interact with the centromere-kinetochore complex. CENP-F also shows a cell-cycle distribution that is both temporally regulated and diverse in terms of the structural components it localizes to and therefore may play a role in several mitotic events.
Type: Primary
Antigen: CENPF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovine
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116826 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116826
Codice articolo locale:: PIEAPA116826
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CENPF
Nome antigene Centromere Protein F, 350/400kDa
Reattività Bovine, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene CENPF, AH Antigen, Centromere Protein F, CENP F Kinetochore Protein, Mitosin, CENF
ID gene 1063
Concentrazione 2.5 mg/ml
Immunogeno A bacterial fusion protein from the C-terminus of CENP-F.
Purificazione Affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità