Anti-LXR alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 92% sequence homology with rat and mouse, and 90% sequence homology with chicken. Suggested positive control: human liver lysate, human liver protein. Liver X receptor (LXR) is a protein involved in lipid metabolism. It plays a dual role in helping the body maintain a healthy balance between fat storage and the burning of fat.
Type: Primary
Antigen: LXR alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Primates, Porcine
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116824 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116824
Codice articolo locale: PIEAPA116824
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene LXR alpha
Nome antigene Nuclear Receptor subfamily 1 Group H Member 3
Reattività Mouse, Primates, Human, Porcine
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene NER, Liver X receptor beta, Liver X receptor alpha, NERI, LXRb, LXRa, NR1H3, NR1H2, Nuclear receptor NER, Ubiquitously expressed nuclear receptor
ID gene 10062, 22259
Concentrazione 1.0 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human LXR protein sequence (between residues 50-150).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità