Anti-NR1H4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: NR1H4 (nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl PIEAPA116822
Specifiche
Antigene NR1H4
Nome antigene Nuclear Receptor Subfamily 1 Group H Member 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo none
Western Blot Yes
Sinomini antigene HRR1, Farnesoid X-activated receptor, Retinoid X receptor-interacting protein 14, Bile acid receptor, RXR-interacting protein 14, FXR, HRR-1, BAR, RIP14, Farnesol receptor HRR-1
Immunogeno Synthetic peptide
Tampone di conservazione Tris glycine with 0,15M NaCl and 0,05% Sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità