Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 95% sequence homology with rat, monkey, Golden hamster and rabbit, 90% sequence homology with mouse, and 75% sequence homology with bovine. CD36 is a cell surface class B scavenger receptor. CD36 is preferentially found within lipid rafts, which facilitates its association with receptors, signalling and adapter molecules. CD36 binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids and oxidized LDL. May function as a cell adhesion molecule. Directly mediates cyto adherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Binds long chain fatty acids and may function in the transport and/or as a regulator of fatty acid transport.
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116814 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116814
Codice articolo locale: PIEAPA116814
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CD36
Nome antigene CD36 molecule
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene PAS-4, platelet glycoprotein 4, fatty acid translocase, glycoprotein IIIb, FAT, GPIV, GPIIIB, platelet glycoprotein IV, Scarb3, PAS IV
ID gene 948
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide mapping to a region of human CD36 between residues 300-400.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI