Anti-ChREBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
ChREBP is a transcription factor involved in activating genes that encode enzymes of fatty acid biosynthesis in liver and adipose. This protein may have relevance to lipid metabolism, obesity, and type II diabetes.
Type: Primary
Antigen: ChREBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116806 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116806
Codice articolo locale: PIEAPA116806
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ChREBP
Nome antigene Carbohydrate-responsive element-binding protein
Reattività Human, Rat, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene WBSCR14, MONDOB, WS-bHLH, Williams Beuren Syndrome Chromosome Region 14, MIO
ID gene 171078, 58805, 51085
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 800-852 of human ChREBP.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità