Anti-NPC1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 93% sequence homology with human. Dietary consumption and intestinal cholesterol absorption contribute to plasma cholesterol levels, which factor into the risk of coronary heart disease. Niemann-Pick type C1 Like 1 protein (NPC1L1 or NPC3) is enriched in the small intestine and is found in the brush border membrane of enterocytes. It plays a critical role in absorption of intestinal cholesterol.
Type: Primary
Antigen: NPC1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Porcine, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116800 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116800
Codice articolo locale: PIEAPA116800
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene NPC1L1
Nome antigene Niemann-Pick C1-Like 1
Reattività Mouse, Porcine, Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene NPC3, Niemann-Pick C3, NPC1L1, BC 400-127, Niemann-Pick type C1 Like 1 Protein
ID gene 432367, 237636, 29881
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal region of rat NPC1L1(between residues 1000-1100).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità