Anti-ABCE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for ABCE1 (transient overexpression lysate), 293 whole cell lysate, Hela whole cell lysate, HeLa and 293 cell lysates. ABCE1 is a member of the ABC Transporter superfamily, although it is not a membrane transporter. It is cytosolically expressed and inhibits the RNaseL protein. Recently, it has been found to be essential for the assembly of immature immunodeficiency virus capsids.
Type: Primary
Antigen: ABCE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116797 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116797
Codice articolo locale: PIEAPA116797
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ABCE1
Nome antigene ATP Binding Cassette, Subfamily E, Member 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene ATP Binding Cassette Sub Family E Member 1, ABC 38, RLI, ABC38, RNS4I, RNase L Inhibitor, Ribonuclease 4 Inhibitor, ABCE 1, OABP, RNase 4 inhibitor
ID gene 6059
Concentrazione 0.2 mg/ml
Immunogeno Fusion protein containing residues 1-119 of human ABCE1.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI