Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with monkey based on 100% sequence homology. This antibody does not react with mouse. Endothelial lipase (EL) is a novel member of the lipoprotein lipase gene family. It is synthesized by endothelial cells and functions at the site of synthesis. EL most likely plays a physiological role in modulating lipoprotein metabolism. Overexpressed EL has been shown to reduce HDL cholesterol levels, whereas an EL deficiency appears to be effective in elevating HDL cholesterol levels in animals.
Type: Primary
Antigen: LIPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116793 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116793
Codice articolo locale: PIEAPA116793
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene LIPG
Nome antigene Endothelial Lipase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene PRO719, EDL, EL
ID gene 9388
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A C-terminal synthetic peptide made to the human endothelial lipase protein sequence.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità