Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
ABCA1 is known to aggregate. DO NOT BOIL SAMPLES. Mutations in the ABCA1 gene (ATP-binding cassette transporter 1) have been reported in Tangier disease (TD). TD is an autosomal recessive disorder characterized by an absence of plasma HDL, cholesterol ester depositing in the reticulo-endothelial system and deviations in cellular lipid trafficking. ABCA1 mediates the apo-A1 associated export of cholesterol and phospholipids from the cell. It is expressed on the plasma membrane and the Golgi complex, and is regulated by cholesterol flux. Regulation of the cholesterol flux between HDL and macrophages is competitive between ABCA1 and SR-BI.
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Canine, Chicken, Human, Mustelid, Rat, Porcine, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116789 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116789
Codice articolo locale: PIEAPA116789
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ABCA1
Nome antigene ATP Binding Cassette, sub-family A, member 1
Reattività Hamster, Chicken, Porcine, Mustelid, Dog, Rat, Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene CERP, Cholesterol Efflux Regulatory Protein, ABC1, ATP-binding Cassette Transporter 1, ABC-1, ABC 1, ATP-binding Cassette 1, ABC Transporter 1
ID gene 313210, 19, 11303
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Partial peptide sequence corresponding to a sequence between residues 1100-1300 of human ABCA1.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI