Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 87% sequence homology with rat. LRRK2 is a 286 kDa protein belonging to the ROCO family. It is a multifunction protein involved in Parkinson's disease.
Type: Primary
Antigen: LRRK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, C. elegans, Bovine, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116770 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116770
Codice articolo locale:: PIEAPA116770
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene LRRK2
Nome antigene Leucine-rich Repeat kinase 2
Reattività Mouse, C. elegans, Human, Bovine
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene LRRK-2, PARK8, ROCO2, LRRK 2, BC 300-268, Dardarin
ID gene 66725, 535652, 120892
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to the C-terminal residues 2500-2527 of human LRRK2.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, tris phosphate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità