Anti-Vimentin Chicken Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This gene encodes a member of the intermediate filament family. Intermediate filamentents, along with microtubules and actin microfilaments, make up the cytoskeleton. The protein encoded by this gene is responsible for maintaining cell shape, integrity of the cytoplasm, and stabilizing cytoskeletal interactions. It is also involved in the immune response, and controls the transport of low-density lipoprotein (LDL)-derived cholesterol from a lysosome to the site of esterification. It functions as an organizer of a number of critical proteins involved in attachment, migration, and cell signaling. Mutations in this gene causes a dominant, pulverulent cataract.
Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat, Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116759 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116759
Codice articolo locale: PIEAPA116759
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Vimentin
Nome antigene Vimentin
Reattività Human, Rat, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Chicken
Isotipo IgY
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene FLJ36605, VIM
ID gene 22352, 7431, 81818
Immunogeno The immunogen used to generate our antibody was recombinant vimentin purified from E. coli.
Purificazione Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 5mM sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità