Anti-NEFM Chicken Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NEFM (transient overexpression lysate). Neurofilaments can be defined as the intermediate or 10nm filaments found in specifically in neuronal cells. In the electron microscope neurofilaments appears as 10nm diameter fibres of indeterminate length which generally have fine wispy protrusions from their sides. They are found particularly abundantly in axons of large projection neurons. They probably function to provide structural support for neurons and their synapses and to support the large axon diameters required for rapid conduction of impulses down axons. They are composed a mixture of subunits which usually include the three neurofilament triplet proteins, known as NF-L, NF-M and NF-H. Neurofilaments may also include smaller amounts of peripherin, a-internexin, nestin and in some cases vimentin. Antibodies to the various neurofilament subunits are very useful cell type markers since the proteins are among the most abundant of the nervous system, are expressed only in neurons, and are biochemically very stable.
Type: Primary
Antigen: NEFM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse, Chicken, Feline, Fish, Human, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
250 µL 250 µl PIEAPA116758 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116758
Codice articolo locale: PIEAPA116758
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene NEFM
Nome antigene Neurofilament, Medium chain
Reattività Human, Chicken, Fish, Feline, Mouse, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene neurofilament 3, NFM, NMC,160 kD neurofilament protein, NEF3, NF-M, neurofilament medium polypeptide
ID gene 396206, 4741, 24588, 101081291, 18040
Immunogeno The C-terminal extension of rat NF-M (KE segment)
Purificazione Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 10mM sodium azide, pH 7.2
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI