Anti-MAP2 Chicken Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western blot bands can be seen at approximately 280 kDa, representing MAP2a and MAP2b. Bands may also be seen at approximately 70 kDa, representing MAP2c. MAP2 is the major microtubule associated protein of brain tissue. There are three forms of MAP2; two are similarily sized with apparent molecular weights of 280 kDa (MAP2a and MAP2b) and the third with a lower molecular weight of 70 kDa (MAP2c). In the newborn rat brain, MAP2b and MAP2c are present, while MAP2a is absent. Between postnatal days 10 and 20, MAP2a appears. At the same time, the level of MAP2c drops by 10-fold.
Type: Primary
Antigen: MAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Bovine
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116751 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116751
Codice articolo locale: PIEAPA116751
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene MAP2
Nome antigene Microtubule-associated protein 2
Reattività Bovine, Human, Mouse, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene MAP2C, DKFZp686I2148, MAP2B, MAP2A
ID gene 4133, 17756, 281294, 25595
Immunogeno Purified MAP2 isolated from bovine brain
Purificazione Ammonium sulfate precipitation
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 5mM sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità