Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: embryonic nervous tissue, brain, injured nerve. GAP-43 is expressed by developing and regenerating neurons, and to a lesser extent, reactive glial cells. It is used widely to specifically label injured neurons and to score neuronal regeneration.
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chicken, Rat, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116729 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116729
Codice articolo locale: PIEAPA116729
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene GAP43
Nome antigene Growth associated protein 43
Reattività Rat, Chicken, Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene Nerve Growth Related Peptide, Growth Associated Protein 43, Neuromodulin
ID gene 29423, 2596, 427955, 14432
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide, coupled to maleimide-activated KLH, corresponding to residues (C) K(216) E D P E A D Q E H A(226) of rat/mouse GAP-43.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità