Anti-TACR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 92% sequence homology with canine. The tachykinins belong to an evolutionary conserved family of peptide neurotransmitters that share the c-terminal sequence Phe-X-Gly-Leu-Met-NH2 and have an established role in neurotransmission. The mammalian tachykinins include substance P, neurokinin A (NKA) and neurokinin B (NKB) which exert their effects by binding to specific receptors. Tachykinin peptides are important in the mediation of many physiological and pathological processes including inflammation, pain, migraine headache and allergy induced asthma. Three tachykinin receptor types have been characterized, NK-1, NK-2 and NK-3 which have preferential affinities for SP, NKA and NKB respectively. All three receptors share a high degree of sequence homology, have seven transmembrane spanning domains and similar signal transduction mechanisms (e.g. G-protein coupled activation of phospholipase C).
Type: Primary
Antigen: TACR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Guinea Pig, Human, Mouse, Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116713 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116713
Codice articolo locale:: PIEAPA116713
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene TACR1
Nome antigene Substance P Receptor
Reattività Human, Guinea Pig, Rat, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene SPR, NK1R, Tachykinin receptor 1, TAC1R, Substance P receptor, NK1 receptor, TACR1
ID gene 24807, 100135626, 6869, 21336
Formato whole serum
Immunogeno Raised against a synthetic peptide at the c-terminus of rat NK-1 conjugated to bovine thyroglobulin.
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, no preservative
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità