Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western Blot, bands can be seen at approximately 72kDa (proform) and 62kDa (active form). Antigen retrieval is not required for IHC. Suggested positive control: Injured rat nerve lysate. Loss of negative growth regulation and high invasive potential are neoplastic traits often associated with abnormal expression of matrix matalloproteinases. MMP-2, the signalling mechanism for cells to begin migration, triggers the movement when it splits laminin-5 and exposes and integrin-binding site on this component of epithelial basement membrane. The changed form of laminin was found in tumors and in tissues being altered. The activated form of MMP2, however, is not found in benign tumors. Thus detection of the enzyme is a possible early indicator of tumor activity.
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse, Human, Chicken
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116667 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116667
Codice articolo locale:: PIEAPA116667
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene MMP2
Nome antigene Matrix Metalloproteinase 2
Reattività Mouse, Rat, Human, Chicken
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene Mat, Collagenase Type 4 alpha, CLG4, CLG 4A, CLG4A, 72 kDa gelatinase, Gelatinase neutrophil, 72kD type IV collagenase, Gelatinase alpha, Gelatinase A
ID gene 4313, 386583, 17390, 81686
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to residues 475-490 of human MMP-2: MGPLLVATFWPELPEK
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità